4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H51745.03
H51745.06
H51745.03EA
118
EUR
H51745.03
H51745.06
4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 1034287-04-1
Molecular Formula: C14H17BO2
Formula Weight: 228.10
MDL No.: MFCD16294504
Formula:
C₁₄H₁₇BO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16294504 Núm. CAS: 1034287-04-1 |