2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Pyridin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole
H51778.06
H51778.14
H51778.06EA
76.5
EUR
H51778.06
H51778.14
2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
2-(4-Pyridyl)benzimidazole
Purity: 97%
CAS No.: 2208-59-5
Molecular Formula: C12H9N3
Formula Weight: 195.22
Odour: Odourless
Melting Point: 216-221°
MDL No.: MFCD00453948
Formula:
C₁₂H₉N₃ MW: 195,23 g/mol Pto. de fusión: 216…221 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00453948 Núm. CAS: 2208-59-5 |