2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Pyridin-3-yl)-1H-benzo[d]imidazole
H51785.06
H51785.14
H51785.06EA
70.3
EUR
H51785.06
H51785.14
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole
Purity: 97%
CAS No.: 1137-67-3
Molecular Formula: C12H9N3
Formula Weight: 195.22
Odour: Odourless
Melting Point: 254-260°
MDL No.: MFCD00022665
Formula:
C₁₂H₉N₃ MW: 195,23 g/mol Pto. de fusión: 254…260 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022665 Núm. CAS: 1137-67-3 |