Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H51857.03
H51857.06
H51857.03EA
88.4
EUR
H51857.03
H51857.06
Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Purity: 97%
CAS No.: 13363-51-4
Molecular Formula: C8H8N2S2
Formula Weight: 196.28
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00046866
Formula:
C₈H₈N₂S₂ MW: 196,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046866 Núm. CAS: 13363-51-4 ADR: 6.1,III |