Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane, 2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H51876.MD
H51876.03
H51876.MDEA
60.2
EUR
H51876.MD
H51876.03
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester 95%
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 171364-86-6
Molecular Formula: C14H17BO2S
Formula Weight: 260.16
MDL No.: MFCD11110552
Formula:
C₁₄H₁₇BO₂S MW: 260,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11110552 Núm. CAS: 171364-86-6 |