9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H51954.03
H51954.06
H51954.03EA
64.6
EUR
H51954.03
H51954.06
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Purity: 95%
CAS No.: 325129-69-9
Molecular Formula: C27H36B2O4
Formula Weight: 446.20
MDL No.: MFCD08704230
Formula:
C₂₇H₃₆B₂O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08704230 Núm. CAS: 325129-69-9 |