(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-iodophenyl)propanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H51960.06 H51960.14
H51960.06EA 160 EUR
H51960.06 H51960.14
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-iodophenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-iodophenyl)propanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 62129-44-6 Molecular Formula: C14H18INO4 Formula Weight: 391.21 Melting Point: 150° dec. Beilstein Reference: 4503851 Optical Rotation: +22.5° (c=1 in ethyl acetate) MDL No.: MFCD00037119
Formula: C₁₄H₁₈INO₄
Pto. de fusión: 150 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037119
Núm. CAS: 62129-44-6