(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, Boc-D-Homopro-OH, Boc-D-HoPro-OH, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
H51961.06
H51961.14
H51961.06EA
133
EUR
H51961.06
H51961.14
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 28697-17-8
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 480023
Optical Rotation: +68°, (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00237380
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229.28 g/mol Pto. de fusión: 116…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00237380 Núm. CAS: 28697-17-8 |