N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H51962.03
H51962.06
H51962.03EA
51
EUR
H51962.03
H51962.06
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 95753-55-2
Molecular Formula: C24H20N2O6
Formula Weight: 432.43
Melting Point: 213-223°
Beilstein Reference: 5178656
MDL No.: MFCD00057810
Formula:
C₂₄H₂₀N₂O₆ Pto. de fusión: 213…223 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00057810 Núm. CAS: 95753-55-2 |