Boc-Dap(Fmoc)-OH 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H51964.03
H51964.06
H51964.03EA
123
EUR
H51964.03
H51964.06
Boc-Dap(Fmoc)-OH 98%
Boc-Dap(Fmoc)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 122235-70-5
Molecular Formula: C23H26N2O6
Formula Weight: 426.47
Beilstein Reference: 4771385
MDL No.: MFCD00235897
Formula:
C₂₃H₂₆N₂O₆ MW: 426.469 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00235897 Núm. CAS: 122235-70-5 |