Boc-D-Tic-OH 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H51965.03
H51965.06
H51965.03EA
85
EUR
H51965.03
H51965.06
Boc-D-Tic-OH 98%
Boc-D-Tic-OH
Purity: 98%
CAS No.: 115962-35-1
Molecular Formula: C15H19NO4
Formula Weight: 277.32
MDL No.: MFCD00143818
Formula:
C₁₅H₁₉NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143818 Núm. CAS: 115962-35-1 |