(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H51966.03
H51966.06
H51966.03EA
91.1
EUR
H51966.03
H51966.06
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 100564-78-1
Molecular Formula: C15H21NO4
Formula Weight: 279.34
Melting Point: 76-80°
Beilstein Reference: 3653506
Optical Rotation: +6.5° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00076904
Formula:
C₁₅H₂₁NO₄ Pto. de fusión: 76…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00076904 Núm. CAS: 100564-78-1 |