Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Fmoc-1-Nal-OH
H51967.03
H51967.06
H51967.03EA
188
EUR
H51967.03
H51967.06
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Purity: 98%
CAS No.: 96402-49-2
Molecular Formula: C28H23NO4
Formula Weight: 437.49
Melting Point: 171-183°
Beilstein Reference: 4829118
MDL No.: MFCD00151914
Formula:
C₂₈H₂₃NO₄ Pto. de fusión: 171…183 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151914 Núm. CAS: 96402-49-2 |