Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H51972.03
H51972.06
H51972.03EA
134
EUR
H51972.03
H51972.06
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 169243-86-1
Molecular Formula: C24H20FNO4
Formula Weight: 405.42
Beilstein Reference: 8287377
MDL No.: MFCD00191197
Formula:
C₂₄H₂₀FNO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191197 Núm. CAS: 169243-86-1 |