Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Fmoc-D-2-Nal-OH
H51974.03
H51974.06
H51974.03EA
156
EUR
H51974.03
H51974.06
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 95%
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 138774-94-4
Molecular Formula: C28H23NO4
Formula Weight: 437.49
Beilstein Reference: 7864489
MDL No.: MFCD00077044
Formula:
C₂₈H₂₃NO₄ MW: 437,495 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077044 Núm. CAS: 138774-94-4 |