Fmoc-Tic-OH 95%
Proveedor: Thermo Scientific
H51975.03
H51975.06
H51975.03EA
124
EUR
H51975.03
H51975.06
Fmoc-Tic-OH 95%
Fmoc-Tic-OH
Purity: 95%
CAS No.: 136030-33-6
Molecular Formula: C25H21NO4
Formula Weight: 399.45
Beilstein Reference: 4827574
Optical Rotation: +26.0° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00144368
Formula:
C₂₅H₂₁NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144368 Núm. CAS: 136030-33-6 |