Fmoc-L-β-homoleucine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Fmoc-L-β-HoLeu-OH, (S)-3-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-5-methylhexanoic acid, Fmoc-L-beta-homoleucine, Fmoc-β-HomoLeu-OH, Fmoc-beta-Homoleu-OH, [(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-beta-homoleucine
H51976.MD H51976.03
H51976.MDEA 134 EUR
H51976.MD H51976.03
Fmoc-L-β-homoleucine 95%
Fmoc-L-beta-homoleucine
Purity: 95% CAS No.: 193887-44-4 Molecular Formula: C22H25NO4 Formula Weight: 367.44 Beilstein Reference: 7723942 MDL No.: MFCD01863059
Formula: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367.45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863059
Núm. CAS: 193887-44-4