Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H51978.03 H51978.06
H51978.03EA 105 EUR
H51978.03 H51978.06
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 95%
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH
Purity: 95% CAS No.: 198561-04-5 Molecular Formula: C24H20BrNO4 Formula Weight: 466.33 Melting Point: 165-168° MDL No.: MFCD00273460
Formula: C₂₄H₂₀BrNO₄
Pto. de fusión: 165…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00273460
Núm. CAS: 198561-04-5