N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Boc-p-Me-Phe-OH, Boc-Phe(4-Me)-OH
H51983.06
H51983.03
H51983.06EA
573
EUR
H51983.06
H51983.03
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine 95%
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 80102-26-7
Molecular Formula: C15H21NO4
Formula Weight: 279.34
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 5381557
Optical Rotation: +16° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD01317027
Formula:
C₁₅H₂₁NO₄ MW: 279.336 g/mol Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01317027 Núm. CAS: 80102-26-7 |