N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine, Boc-Phe(3-F)-OH
H51988.03
H51988.06
H51988.03EA
106
EUR
H51988.03
H51988.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 114873-01-7
Molecular Formula: C14H18FNO4
Formula Weight: 283.30
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 5347375
Optical Rotation: +6.5° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00672522
Formula:
C₁₄H₁₈FNO₄ Pto. de fusión: 75…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672522 Núm. CAS: 114873-01-7 |