Boc-Dab(Fmoc)-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H51989.03
H51989.06
H51989.03EA
92.1
EUR
H51989.03
H51989.06
Boc-Dab(Fmoc)-OH 95%
Boc-Dab(Fmoc)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 117106-21-5
Molecular Formula: C24H28N2O6
Formula Weight: 440.50
Beilstein Reference: 4771583
MDL No.: MFCD00236845
Formula:
C₂₄H₂₈N₂O₆ MW: 440.496 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236845 Núm. CAS: 117106-21-5 |