Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Fmoc-4-phenyl-Phe-OH, Fmoc-Bip(4,4')-OH
H52002.MD
H52002.03
H52002.06
H52002.MDEA
83.7
EUR
H52002.MD
H52002.03
H52002.06
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 199110-64-0
Molecular Formula: C30H25NO4
Formula Weight: 463.52
MDL No.: MFCD00191198
Formula:
C₃₀H₂₅NO₄ MW: 463.533 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191198 Núm. CAS: 199110-64-0 |