Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Fmoc-4-(Boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
H52008.MD
H52008.03
H52008.MDEA
77.8
EUR
H52008.MD
H52008.03
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 204715-91-3
Molecular Formula: C30H32N2O6
Formula Weight: 516.59
MDL No.: MFCD01317015
Formula:
C₃₀H₃₂N₂O₆ MW: 516.6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01317015 Núm. CAS: 204715-91-3 |