Boc-3-chloro-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3-Chloro-L-phenylalanine, N-BOC protected, Boc-Phe(3-Cl)-OH
H52015.03
H52015.06
H52015.03EA
87.1
EUR
H52015.03
H52015.06
Boc-3-chloro-L-phenylalanine 95%
Boc-3-chloro-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 114873-03-9
Molecular Formula: C14H18ClNO4
Formula Weight: 299.75
MDL No.: MFCD00672515
Formula:
C₁₄H₁₈ClNO₄ MW: 299.76 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672515 Núm. CAS: 114873-03-9 |