Boc-3-bromo-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Boc-Phe(3-Br)-OH
H52024.03 H52024.06
H52024.03EA 121 EUR
H52024.03 H52024.06
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 95%
Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 82278-73-7 Molecular Formula: C14H18BrNO4 Formula Weight: 344.20 MDL No.: MFCD01317710
Formula: C₁₄H₁₈BrNO₄
MW: 344.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317710
Núm. CAS: 82278-73-7