(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52027.03
H52027.06
H52027.03EA
208
EUR
H52027.03
H52027.06
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 95%
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 734529-57-8
Molecular Formula: C9H10N2O4
Formula Weight: 210.19
MDL No.: MFCD04113693
Formula:
C₉H₁₀N₂O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04113693 Núm. CAS: 734529-57-8 |