(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-D-β-Phenyl-Ala-OH, 3-Amino-3-phenylpropionic-acid, (R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid, (R)-b-Amino-benzenepropanoic acid
H52034.MD
H52034.03
H52034.06
H52034.MDEA
80.4
EUR
H52034.MD
H52034.03
H52034.06
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 95%
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 83649-48-3
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
MDL No.: MFCD01076237
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,189 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01076237 Núm. CAS: 13921-90-9 |