(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52037.03
H52037.06
H52037.03EA
220
EUR
H52037.03
H52037.06
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 517905-93-0
Molecular Formula: C24H20N2O6
Formula Weight: 432.43
Melting Point: 170-172°
Optical Rotation: -182°(c=1 in DMF)
MDL No.: MFCD03428045
Formula:
C₂₄H₂₀N₂O₆ Pto. de fusión: 170…172 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03428045 Núm. CAS: 517905-93-0 |