Fmoc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Fmoc-3-Ala(3-benzothienyl)-OH, Fmoc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH
H52054.MD H52054.03 H52054.06
H52054.MDEA 63 EUR
H52054.MD H52054.03 H52054.06
Fmoc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH 95%
Fmoc-beta-(3-benzothienyl)-Ala-OH
Purity: 95% CAS No.: 177966-60-8 Molecular Formula: C26H21NO4S Formula Weight: 443.52 Storage Temperature: 2°C to 8°C Beilstein Reference: 9296209 MDL No.: MFCD00672562
Formula: C₂₆H₂₁NO₄S
MW: 443,517 g/mol
Número MDL: MFCD00672562
Núm. CAS: 177966-60-8