Fmoc-L-β-homoproline 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52060.MD
H52060.03
H52060.MDEA
133
EUR
H52060.MD
H52060.03
Fmoc-L-β-homoproline 95%
Fmoc-L-beta-homoproline
Purity: 95%
CAS No.: 193693-60-6
Molecular Formula: C21H21NO4
Formula Weight: 351.40
Beilstein Reference: 7798553
MDL No.: MFCD01863058
Formula:
C₂₁H₂₁NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863058 Núm. CAS: 193693-60-6 |