Boc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-diphenylpropanoic acid
H52063.06
H52063.03
H52063.06EA
421
EUR
H52063.06
H52063.03
Boc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Boc-L-3,3-diphenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 138662-63-2
Molecular Formula: C20H23NO4
Formula Weight: 341.41
Melting Point: 160° dec.
Beilstein Reference: 4880641
MDL No.: MFCD00191186
Formula:
C₂₀H₂₃NO₄ MW: 341,41 g/mol Pto. de fusión: 160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191186 Núm. CAS: 138662-63-2 |