Fmoc-O-t-butyl-L-beta-homoserine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Fmoc-β-HomoSer(tBu)-OH, Fmoc-β-HoSer(tBu)-OH
H52065.03
H52065.MD
H52065.03EA
501
EUR
H52065.03
H52065.MD
Fmoc-O-t-butyl-L-beta-homoserine 95%
Fmoc-O-t-butyl-L-beta-homoserine
Purity: 95%
CAS No.: 203854-51-7
Molecular Formula: C23H27NO5
Formula Weight: 397.47
Melting Point: 96-98°
Beilstein Reference: 8014825
MDL No.: MFCD01862865
Formula:
C₂₃H₂₇NO₅ MW: 397.48 g/mol Pto. de fusión: 96…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862865 Núm. CAS: 203854-51-7 |