3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52069.03
H52069.06
H52069.03EA
280
EUR
H52069.03
H52069.06
3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine 95%
3,5-Difluoro-N-fmoc-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 205526-24-5
Molecular Formula: C24H19F2NO4
Formula Weight: 423.40
MDL No.: MFCD00797579
Formula:
C₂₄H₁₉F₂NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00797579 Núm. CAS: 205526-24-5 |