N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Fmoc-3-(4-thiazolyl)-Alanine, Fmoc-β-(4-Thiazolyl)-Ala-OH, Fmoc-L-(4-thiazolyl)-Alanine
H52071.MD
H52071.03
H52071.06
H52071.MDEA
76.7
EUR
H52071.MD
H52071.03
H52071.06
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine 95%
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 205528-32-1
Molecular Formula: C21H18N2O4S
Formula Weight: 394.44
Melting Point: 178-179°
MDL No.: MFCD00672568
Formula:
C₂₁H₁₈N₂O₄S MW: 394.4 g/mol Pto. de fusión: 178…179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672568 Núm. CAS: 205528-32-1 |