Fmoc-L-4-methylphe 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-methyl-L-phenylalanine, N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(4-Me)-OH, Fmoc-p-Me-Phe-OH
H52073.03
H52073.06
H52073.03EA
116
EUR
H52073.03
H52073.06
Fmoc-L-4-methylphe 95%
Fmoc-L-4-methylphe
Purity: 95%
CAS No.: 199006-54-7
Molecular Formula: C25H23NO4
Formula Weight: 401.46
Beilstein Reference: 8799411
MDL No.: MFCD00270197
Formula:
C₂₅H₂₃NO₄ MW: 401,462 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00270197 Núm. CAS: 199006-54-7 |