2-Benzyl-L-proline hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52080.MD
H52080.03
H52080.MDEA
173
EUR
H52080.MD
H52080.03
2-Benzyl-L-proline hydrochloride 95%
2-Benzyl-L-proline hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 86116-84-9
Molecular Formula: C12H15NO2.HCl
Formula Weight: 241.72
Melting Point: 270-272°
Optical Rotation: -33° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD16660381
Formula:
C₁₂H₁₅NO₂·HCl Pto. de fusión: 270…272 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16660381 Núm. CAS: 86116-84-9 |