Boc-D-Tyr(ME)-OH 95%
Proveedor: Thermo Scientific
H52082.03 H52082.06
H52082.03EA 57.7 EUR
H52082.03 H52082.06
Boc-D-Tyr(ME)-OH 95%
Boc-D-Tyr(ME)-OH
Purity: 95% CAS No.: 68856-96-2 Molecular Formula: C15H21NO5 Formula Weight: 295.33
Formula: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295,335 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065604
Núm. CAS: 68856-96-2