Boc-D-Tyr(ME)-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Boc-D-Phe(4-OMe)-OH, N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxy-D-phenylalanine
H52082.03
H52082.06
H52082.03EA
57.7
EUR
H52082.03
H52082.06
Boc-D-Tyr(ME)-OH 95%
Boc-D-Tyr(ME)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 68856-96-2
Molecular Formula: C15H21NO5
Formula Weight: 295.33
Formula:
C₁₅H₂₁NO₅ MW: 295.335 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065604 Núm. CAS: 68856-96-2 |