L-4-Benzoylphenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid, H-Bpa-OH, H-p-Bz-Phe-OH, H-Phe(4-Bz)-OH
H52083.MD
H52083.03
H52083.06
H52083.MDEA
123
EUR
H52083.MD
H52083.03
H52083.06
L-4-Benzoylphenylalanine 95%
L-4-Benzoylphenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 104504-45-2
Molecular Formula: C16H15NO3
Formula Weight: 269.30
MDL No.: MFCD00238102
Formula:
C₁₆H₁₅NO₃ MW: 269.3 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00238102 Núm. CAS: 104504-45-2 |