Fmoc-D-4,4'-biphenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52108.03
H52108.06
H52108.03EA
173
EUR
H52108.03
H52108.06
Fmoc-D-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-D-4,4'-biphenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 205526-38-1
Molecular Formula: C30H25NO4
Formula Weight: 463.52
MDL No.: MFCD00191199
Formula:
C₃₀H₂₅NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191199 Núm. CAS: 205526-38-1 |