2-Allyl-D-glycine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52112.MD
H52112.03
H52112.MDEA
83.1
EUR
H52112.MD
H52112.03
2-Allyl-D-glycine 95%
2-Allyl-D-glycine
Purity: 95%
CAS No.: 54594-06-8
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
MDL No.: MFCD00063104
Formula:
C₅H₉NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063104 Núm. CAS: 54594-06-8 |