Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52115.MD
H52115.03
H52115.MDEA
111
EUR
H52115.MD
H52115.03
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine 95%
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine
Purity: 95%
CAS No.: 401915-53-5
Molecular Formula: C35H42N4O7S
Formula Weight: 662.80
MDL No.: MFCD03788172
Formula:
C₃₅H₄₂N₄O₇S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788172 Núm. CAS: 401915-53-5 |