Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Fmoc-Tyr(Me)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-methyl-L-tyrosine, N-Fmoc-4-methoxy-L-phenylalanine, N-Fmoc-O-methyl-L-tyrosine, Fmoc-Phe(4-OMe)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-methoxy-L-phenylalanine
H52117.03
H52117.06
H52117.03EA
90.7
EUR
H52117.03
H52117.06
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 95%
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 77128-72-4
Molecular Formula: C25H23NO5
Formula Weight: 417.45
MDL No.: MFCD00153368
Formula:
C₂₅H₂₃NO₅ MW: 417.47 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153368 Núm. CAS: 77128-72-4 |