Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52167.MD H52167.03
H52167.MDEA 98.5 EUR
H52167.MD H52167.03
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 95%
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH
Purity: 95% CAS No.: 186320-06-9 Molecular Formula: C22H19NO4S Formula Weight: 393.46 Beilstein Reference: 9512976 MDL No.: MFCD00151916
Formula: C₂₂H₁₉NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151916
Núm. CAS: 186320-06-9