4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
H-Phe(4-CF3)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
H52170.MD
H52170.03
H52170.06
H52170.MDEA
111
EUR
H52170.MD
H52170.03
H52170.06
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 114926-38-4
Molecular Formula: C10H10F3NO2
Formula Weight: 233.19
Beilstein Reference: 5747857
MDL No.: MFCD00044946
Formula:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ MW: 233,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044946 Núm. CAS: 114926-38-4 |