Fmoc-L-4-pyridylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52172.MD
H52172.03
H52172.06
H52172.MDEA
91.3
EUR
H52172.MD
H52172.03
H52172.06
Fmoc-L-4-pyridylalanine 95%
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 169555-95-7
Molecular Formula: C23H20N2O4
Formula Weight: 388.42
Beilstein Reference: 7316905
MDL No.: MFCD00672566
Formula:
C₂₃H₂₀N₂O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672566 Núm. CAS: 169555-95-7 |