Boc-L-β-homoleucine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Boc-β-HoLeu-OH, (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-methylhexanoic acid
H52173.MD H52173.03
H52173.MDEA 132 EUR
H52173.MD H52173.03
Boc-L-β-homoleucine 95%
Boc-L-beta-homoleucine
Purity: 95% CAS No.: 132549-43-0 Molecular Formula: C12H23NO4 Formula Weight: 245.32 Melting Point: 53-55° Beilstein Reference: 4251252 MDL No.: MFCD02101665
Formula: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245.32 g/mol
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02101665
Núm. CAS: 132549-43-0