Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3,3-diphenylpropanoic acid, Fmoc-β,β-diphenyl-Ala-OH
H52176.03
H52176.06
H52176.03EA
194
EUR
H52176.03
H52176.06
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 201484-50-6
Molecular Formula: C30H25NO4
Formula Weight: 463.53
Melting Point: 125-129°
Beilstein Reference: 8873562
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00672337
Formula:
C₃₀H₂₅NO₄ Pto. de fusión: 125…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672337 Núm. CAS: 201484-50-6 ADR: 9,III |