Fmoc-L-allylglycine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Fmoc-Gly(allyl)-OH
H52177.03
H52177.06
H52177.03EA
196
EUR
H52177.03
H52177.06
Fmoc-L-allylglycine 95%
Fmoc-L-allylglycine
Purity: 95%
CAS No.: 146549-21-5
Molecular Formula: C20H19NO4
Formula Weight: 337.37
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: White
Beilstein Reference: 5884047
MDL No.: MFCD01311749
Formula:
C₂₀H₁₉NO₄ MW: 337,38 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01311749 Núm. CAS: 146549-21-5 |