Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Fmoc-2-Nal-OH
H52179.MD
H52179.03
H52179.06
H52179.MDEA
62.5
EUR
H52179.MD
H52179.03
H52179.06
Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine 95%
Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 112883-43-9
Molecular Formula: C28H23NO4
Formula Weight: 437.49
Beilstein Reference: 7668973
MDL No.: MFCD00144886
Formula:
C₂₈H₂₃NO₄ MW: 437,495 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144886 Núm. CAS: 112883-43-9 |